Drukuj
Cylindry miarowe PMP, wysokie
Dostawca: KARTELL
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 39.5 PLN
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Cylindry miarowe PMP, wysokie
Cylindry Cylindry miarowe
PMP (TPX®), przeźroczysty, forma wysoka.
  • Z wylewem, pięciokątna podstwa, zapewnia stabilność, podziałka w kolorze białym
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Możliwość użycia cieczy o temp +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certyfikaty: ISO 6706, BS 5404 część 2