Drukuj
Cylindry miarowe PP, wysokie
Dostawca: KARTELL
2566 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2567
612-4066EA 162 PLN
612-4066 612-4060 612-4061 612-4062 612-4063 612-4064 612-4065 612-4067
Cylindry miarowe PP, wysokie
Cylindry Cylindry miarowe
PP, półprzeźroczysty, forma wysoka.
  • Z wylewem, pięciokątna podstwa, zapewnia stabilność, podziałka w kolorze niebieskim
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie w 121 °C, odporne na temperatury do 100 °C podczas pracy ciągłej
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certyfikaty: ISO 6706, BS 5404 część 2