Drukuj
Cylindry miarowe PMP, wysokie, klasa A
Dostawca: KARTELL
2575 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
612-4073EA 172 PLN
612-4073 612-4068 612-4069 612-4070 612-4071 612-4072 612-4074 612-4075
Cylindry miarowe PMP, wysokie, klasa A
Cylindry Cylindry miarowe
PMP (TPX), przeźroczysty, forma wysoka, autoklawowalny.
  • Z wylewem, pięciokątna podstwa, zapewnia stabilność, podziałka w kolorze niebieskim
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Możliwość użycia cieczy o temp. +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certyfikaty: ISO 6706, BS 5404 część 2