Drukuj
Cylindry pomiarowe, wysokie, klasa B, szkło borokrzemianowe, SILBERBRAND
Dostawca: Brand
31754
612-0851EA 0 PLN
612-0851
Cylindry pomiarowe, wysokie, klasa B, szkło borokrzemianowe, SILBERBRAND
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass 3.3, tall form, class B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal base, spout
  • Short graduation marks
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
DIN EN ISO 4788
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788.