Drukuj
Cylindry miarowe PP, wysokie, klasa B, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3662-0010 3662-0025 3662-0050 3662-0100 3662-0250 3662-0500 3662-1000 3662-2000 3662-4000
612-4020EA 122 PLN
612-4020 612-4021 612-4022 612-4023 612-4024 612-4025 612-4026 612-4027 612-4028
Cylindry miarowe PP, wysokie, klasa B, Nalgene®
Cylindry Cylindry miarowe
PPCO, mlecznoprzeźroczyste, wysokie, klasa B.
  • Duża niebieska sześciokątna stopka zwiększa stabilność
  • Duży wylew, niebieska tłoczona podziałka
  • Mogą być sterylizowane chemicznie bez wpływu na dokładność, autoklawowanie wpływa na dokładność
ISO 6706, CFR21
Certyfikaty: ISO 6706, CFR21