Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A
Dostawca: HIRSCHMANN
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 630 PLN
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A.
  • Kalibrowane na wlew (In), certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
  • Stopa szklana sześciokątna, z wylewem
  • Brązowe oznaczenia, z pierścieniami na głównych punktach skali
DIN EN ISO 4788
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788