Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A z paskiem Schellbacha
Dostawca: HIRSCHMANN
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 95.6 PLN
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A z paskiem Schellbacha
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A.
  • Kalibrowane na wlew (In), certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
  • Stopa szklana sześciokątna, z wylewem
  • Niebieskie oznaczenia, z pierścieniami na głównych punktach skali
DIN EN ISO 4788
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788