Drukuj
Cylindry pomiarowe, wysokie, klasa A, szkło borokrzemianowe
Dostawca: HIRSCHMANN
2240194 2240154 2240160 2240170 2240175 2240180 2240186 2240190 2240193
612-3072EA 630 PLN
612-3072 612-1517 612-1518 612-1519 612-1520 612-1521 612-1522 612-1523 612-1524
Cylindry pomiarowe, wysokie, klasa A, szkło borokrzemianowe
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A.
  • Kalibrowane na wlew (In), certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
  • Stopa szklana sześciokątna, z wylewem
  • Niebieskie oznaczenia, z pierścieniami na głównych punktach skali
DIN EN ISO 4788