Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B
Dostawca: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 47.3 PLN
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa B.
  • Kalibrowane na wlew (In)
  • Zdejmowana podstawa z HDPE, kołnierz ochronny, z wylewem
  • Niebieskie oznaczenia
DIN EN ISO 4788
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788