Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B
Dostawca: HIRSCHMANN
2200154 2200160 2200170 2200175 2200180 2200186 2200190 2200193 2200194 2200197
612-3027EA 68.2 PLN
612-3027 612-3028 612-3029 612-3030 612-3031 612-3032 612-3033 612-3034 612-3035 612-3036
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber stain graduations
* Poza normą DIN.
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788