Drukuj
Cylindry miarowe z korkiem, klasa B, SILBERBRAND ETERNA
Dostawca: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-5038EA 215 PLN
612-5038 612-5039 612-5043 612-5044 612-5041 612-5042 612-5040
Cylindry miarowe z korkiem, klasa B, SILBERBRAND ETERNA
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal glass base, PP stopper (except for 612-5043 and 612-5044 octagonal PE stopper)
  • ETERNA amber coloured line graduations
* Height without stopper.
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788