Drukuj
Cylindry miarowe PMP, wysokie, klasa B
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3663-0010 3663-0025 3663-0050 3663-0100 3663-0250 3663-0500 3663-1000 3663-2000 3663-4000
612-4010EA 128 PLN
612-4010 612-4011 612-4012 612-4013 612-4014 612-4015 612-4016 612-4017 612-4018
Cylindry miarowe PMP, wysokie, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
PMP, przeźroczyste, wysokie, autoklawowalne, klasa B.
  • Kalibrowane na wlew (TC, In) w 20 °C, nie tworzy się menisk utrudniający odczyt
  • Tłoczona podziałka i sześciokątna stopka z niebieskiego PP, stabilne, duży wylew, bardzo wytrzymałe
  • Autoklawowalne, ale wpływa to na dokładność
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certyfikaty: ASTM klasy B E1272 i ISO 6706