Drukuj
Filtr zakręcany
Dostawca: BartelsRieger Atemschutztechnik
111-3078EA 97.5 PLN
111-3078 111-3079 111-3076 111-3077 111-2302 BART924702 111-3081 BART924350 111-3085 BART920650 111-3075 111-3072 111-3083 111-3084 111-3073
Filtr zakręcany
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Filtry do masek
Standardised respiratory filter.
  • Suitable for masks with standard EN 148-1 round-thread connections
EN 141, 143 and 371.