Drukuj
Filtry gazów, par i cząstek do półmasek i masek pełnotwarzowych
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1785010 1781000 1784000 1784140 1783040
111-3589EA 154 PLN
111-3589 111-3587 111-3588 111-0136 111-0253
Filtry gazów, par i cząstek do półmasek i masek pełnotwarzowych
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Filtry do masek
Gas filters with bayonet attachment for use with half masks.
  • Easy to replace
  • Low respiratory resistance
A: Organic vapours with boiling points over 65 °C
AX: Organic vapours with boiling points under 65 °C
B: Inorganic gases and vapours, e.g. chlorine, hydrogen cyanide, hydrogen sulphide
E: Acidic gases, e.g. sulphur dioxide, hydrogen chloride
K: Ammonia
Certyfikaty: EN 14387, EN143