Drukuj
VWR® FFP2, Półmaska filtrująca, jednorazowe
Dostawca: VWR Collection
113-0645EA 217 PLN
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Półmaska filtrująca, jednorazowe
Maski oddechowe Maski jednorazowe Maski filtrujące cząstki
Maski zapewniają ochronę przed cząstkami stałymi, pyłu i aerozoli. Nadają się do użycia przeciwko ciałom stałym i aerozolom niskiej toksyczności.
  • Zawór wydechowy wyposażony w system otwierania i zamykania "buttefly"
  • Bardzo lekka
  • Nie zawierają lateksu i PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certyfikaty: EN 149:2001+A1:2009
Uwaga: *Rozmiar uniwersalny