Drukuj
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2, serii klasycznej i wygodnej
Dostawca: 3M
8710 8810 8812 8822
111-0100EA 212 PLN
111-0100 111-3001 111-0101 111-0102
Półmaski filtrujące cząstki, jednorazowe, FFP1/FFP2, serii klasycznej i wygodnej
Maski oddechowe Maski jednorazowe Maski filtrujące cząstki
The convex shape of the face mask with twin strap design, foam nose seal and aluminium nose clip ensures a good face seal over a wide range of face sizes.
  • Provides lightweight, effective, comfortable and hygienic respiratory protection
  • Durable, collapse resistant inner shell
  • Exempt from costly time-consuming maintenance requirements
EN 149:2001; EU Directive 89/686; 10/11B
Certyfikaty: EN 149:2001; 89/686; 10/11B
Uwaga: * One size fits all