Drukuj
VWR®, Podnośniki laboratoryjne
Dostawca: VWR Collection
245-0004EA 1120 PLN
245-0004 245-0005 245-0006 245-0007 245-0008 245-0009
VWR®, Podnośniki laboratoryjne
Podnośniki laboratoryjne
Aluminium anodyzowanego. Z gwintowanym otworem M10 w środku płyty górnej do mocowania prętów (począwszy od numeru 245-0006).
  • Płynna regulacja wysokości
  • Bardzo dobra stabilność
  • Wyjątkowo solidne
  • Odporne na korozję i niepodatne na szeroki zakres chemikaliów