Drukuj
Taśmy z naklejkami
Dostawca: PRECISION DYNAMICS TIMEM
RB-501 RB-5112
817-1661EA 134 PLN
817-1661 817-1662
Taśmy z naklejkami
Etykiety
For general laboratory use. Without dispenser.
  • Self-adhesive
  • Removes cleanly without residues
  • White with red border