Drukuj
Pojemnik z zatrzaskową pokrywką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
7142-0015 7142-0020
216-4429EA 727 PLN
216-4429 216-4430
Pojemnik z zatrzaskową pokrywką, Nalgene®
Beczki, Beczki, Bębny
HDPE, przeźroczysty.
  • Good chemical resistance
  • Heat-resistant from −100 to +120 °C
  • Convenient handles, stackable
Do przechowywania i transportupłynów, próbek i wyposażenia laboratorium. Z uszczelnieniem. Zaaprobowany przez NSF (National Sanitation Foundation) do przechowywania i transportu żywności oraz napojów.