Drukuj
Kasetki biopsyjne do przechowywania i zanurania, Histosette® I, M491
Dostawca: Simport Scientific
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 1090 PLN
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Kasetki biopsyjne do przechowywania i zanurania, Histosette® I, M491
Kasety do osadzania Kasety biopsyjne
Acetal polymer.
  • Resistant to all commonly used histological solvents
  • Square openings (1 mm) to maximise fluid exchange and ensure proper drainage
  • Integral lid
  • Anterior writing area at a 30° angle