Drukuj
Kasetki biopsyjne do przechowywania i zanurzania, Micromesh™ M508
Dostawca: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 2290 PLN
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Kasetki biopsyjne do przechowywania i zanurzania, Micromesh™ M508
Kasety do osadzania Kasety biopsyjne
Acetal polymer.
  • No need for biopsy pads
  • Cassettes have four square compartments each 13 mm
  • Cover and base have about 1676 square openings to maximise fluid exchange
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems