Drukuj
Kasetki biopsyjne do przechowywania i zanurania, Microsette™ M503
Dostawca: Simport Scientific
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 2320 PLN
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Kasetki biopsyjne do przechowywania i zanurania, Microsette™ M503
Kasety do osadzania Kasety biopsyjne
Acetal polymer.
  • No need for biopsy pads
  • Six compartments, each 7×12 mm, numbered 1 to 6
  • 2000 square openings (each 0,26 mm) to maximise fluid exchange
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems