Drukuj
Kasety do przetwarzania/osadzania tkanek, Histosette® I, M490
Dostawca: Simport Scientific
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 725 PLN
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Kasety do przetwarzania/osadzania tkanek, Histosette® I, M490
Kasety do osadzania Kasety do tkanek
Acetal polymer.
  • Resistant to histological solvents
  • Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage
  • Integral lid eliminates the need for separate steel lids
  • 30° writing angle