Drukuj
Palnik spirytusowy, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
294020007 294030008
451-3111EA 4.5 PLN
451-3111 451-3112
Palnik spirytusowy, DURAN®
Urządzenia grzewcze Lampy i palniki spirytusowe
Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooking glasses and the materials they contain.
Pojemność: 100 ml.
Ø×Wys.: 75×103 mm.
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez dyszy i knota.