Drukuj
Gogle ochronne, Flex Seal™
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1011333 1011381
111-0132EA 201 PLN
111-0132 111-3606
Gogle ochronne, Flex Seal™
Gogle
Gogle ochronne z elastyczną i mocną ramką wyposażone w panoramiczną soczewkę.
  • Miękka i elastyczna ramka silikonowa dla świetnego komfortu, zapewnia dobre dopasowanie
  • Pozostaje miękka i elastyczna nawet w ekstremalnie gorących i zimnych warunkach
  • Obracana, usuwalna i regulowana opaska
  • Pośrednia wentylacja zapobiega zaparowywaniu
  • Opaska neoprenowa (111-0132) lub elastyczna (111-3606)
Zaprojektowane tak, by były kompatybilne z okularami korekcyjnymi.
Waga: 110 g.
Certyfikaty: EN 166, EN 169, EN 171, 1FT, C 3, 4, 9.