Drukuj
Gogle, uvex ultrasonic
Dostawca: UVEX
9302.285 9302.600 9302.255 9302.245 9302.281 9302.286 9302.275
111-8009EA 212 PLN
111-8009 111-1911 111-8222 111-8008 111-8064 UVEX9302.286 111-1673
Gogle, uvex ultrasonic
Gogle
Okulary o pełnym polu widzenia dostosowujące się indywidualnych kształtów twarzy przez kombinację materiałów twardych i miękkich, zapewniając wysoki poziom komfortu dla użytkownika.
  • Optimised internal volume and extensive side protection, even for spectacle wearers
  • Prescription insert possible
  • Wide panoramic field of view
  • Ventilated for a pleasant and irritation-free interior environment
Waga: 80 g.
* Model posiada obniżoną górną i dolną wentylację ** Model posiada gumową opaskę.
** Model has rubber headband.
Certyfikaty: EN 166, EN 170; 1B.