Drukuj
Rękawice uniwersalne, Ultrane 553
Dostawca: MAPA
34553087 34553088 34553089 34553080 34553086
112-0737EA 219 PLN
112-0737 112-0738 112-0739 112-0735 112-0736
Rękawice uniwersalne, Ultrane 553
Rękawice
Ciemnoszare rękawice z dzianiny poliamidowej z dłonią i palcami pokryte czarnym nitrylem. Rękawice posiadają zakrzywione palce i wyprofilowaną dłoń, elastyczny dzianinowy nadgarstek (elastyczna gumka na nadgarstek z naturalnej gumy) i gładką powierzchnię zewnętrzną. Gwarantowany brak silikonu.
  • Wysoka odporność na ścieranie zwiększa trwałość
  • Powłoka nitrylowa zapewnia lepszą odporność na oleiste i tłuste składniki
  • Zwiększona czułość palca z doskonałą precyzją ruchów dłoni dzięki konstrukcji i grubości rękawicy
  • Wysoki komfort bezszwowej, dzianinowej wkładki, z powłoką dłoni, zapewniającą lepszą wentylację rękawic
Rękawice te mają chronić tylko dłoń. Nie chronią nadgarstka ani przedramienia.
Certyfikaty: EN 388 (4121X), Kat. II