Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Perfect Poly® Black
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2400251/6 2400251/8 2400251/9 2400251/10 2400251/7
112-2275EA 33.9 PLN
112-2275 112-2277 112-2278 112-2279 112-2276
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Perfect Poly® Black
Rękawice
Dziane rękawiczki wykonane z lekkiego poliamidu.
  • Szara powłoka poliuretanowa na dłoni i opuszkach palców
  • Doskonała sprawność manualna
  • Wysoka odporność na ścieranie
Nadaje się do precyzyjnego przenoszenia w suchym i mocno zabrudzonym otoczeniu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121X); Kat. II