Drukuj
Rękawice przemysłowe, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Dostawca: Ansell
47-400/8 47-400/9 47-409/8 47-409/9 47-400/7 47-402/9 47-402/10 47-402/7 47-402/8 47-409/10 47-409/7 47-400/10
112-0292EA 271 PLN
112-0292 112-0294 112-3706 112-0295 112-0291 ANSE47-402/9 ANSE47-402/10 ANSE47-402/7 ANSE47-402/8 112-3708 112-3705 112-4760
Rękawice przemysłowe, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Rękawice
Dzianinowa podszewka w 100% interlock ma powłokę nitrylową na całej rękawicy (47 - 402/47 - 409) lub tylko na dłoni (47 - 400). Rękawica nie zawiera silikonu i można ją prać w pralce.
  • Doskonała odporność na przecięcie, przebicie i ścieranie, z doskonałą elastycznością i zręcznością
  • Odpycha tłuszcz i olej
  • Dzianinowa podszewka ze 100% bawełny jest wygodna i nie drażni
  • Ergonomiczna konstrukcja i duże rozmiary poprawiają zręczność i zmniejszają zmęczenie dłoni
  • Teksturowane wykończenie zapewnia doskonałą przyczepność na mokro i na sucho, nawet na gładkiej powierzchni
Standardowe modele mają dzianinowy nadgarstek, model Nitragold™ ma nadgarstek powlekany nitrylem.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3111A); Kat. II