Drukuj
Rękawiczki ogólnego przeznaczenia, AlphaTec® 87-315
Dostawca: Ansell
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 10.2 PLN
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Rękawiczki ogólnego przeznaczenia, AlphaTec® 87-315
Rękawice
Te wielorazowe rękawiczki dopasowane do dłoni są wykonane w 100% z lateksu i mają podszewkę z czystej bawełny oraz wykończenie w kształcie łuski ryby.
  • Chlorowane wewnątrz, aby zminimalizować ryzyko alergii
  • Chlorowane na zewnątrz w celu zwiększenia odporności mechanicznej i chemicznej
Idealny do zastosowań w przetwórstwie spożywczym lub do ogólnych prac związanych z czyszczeniem i konserwacją.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Kat. III, AQL 0,65
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością