Drukuj
Rękawice dzianinowe, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Dostawca: Ansell
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 302 PLN
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Rękawice dzianinowe, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Rękawice
Elastyczna dzianinowa podszewka z nylonu wraz z recepturą powłoki poliuretanowej oferuje elastyczność i giętkość.
  • Optymalny dotyk i zręczność: Ultra cienki z doskonałą odpornością na rozdarcie
  • Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność w suchych warunkach
  • Nie brudzą i nie pozostawiają kłaczków
Te rękawice przemysłowe są idealne do zastosowań, w których wymagana jest precyzja i / lub czyste obchodzenie się oraz do lekkich i delikatnych zastosowań, takich jak montaż małych elementów lub do stosowania w pomieszczeniach czystych.
Certyfikaty: 11-600/11-601: EN 388:2016 (3121A), Kat. II
11-605: Kat. II.