Drukuj

Rękawice antyprzecięciowe HyFlex® 72-285 / 72-286

Dostawca: Ansell
72-285/7 72-285/10 72-285/6 72-285/8 72-285/9 72-286/10 72-286/6 72-286/7 72-286/8 72-286/9
112-0234EA 737 PLN
112-0234 112-0232 112-0233 112-0235 112-0236 112-0237 112-0238 112-0239 112-0240 112-0241
Rękawice antyprzecięciowe HyFlex® 72-285 / 72-286
Rękawice
Te rękawiczki są dziane z połączenia PP, włókien szklanych i włókien Dyneema®.

  • Doskonała odporność na przecięcie
  • Można prać w pralce w temperaturze do 90 °C
  • Trwałe z lepszą odpornością na zużycie
  • Ulepszona izolacja cieplna dla większego komfortu w zimnych miejscach pracy

Nadaje się do zastosowań wymagających bezpośredniego kontaktu z żywnością, np. trybowanie, rzeźbienie, przetwórstwo ryb, przygotowywanie posiłków, a także przetwórstwo owoców i warzyw.

Colour: Light blue

EN 388, Cat. II
Food contact approved

Certyfikaty: 72-285: EN 388:2016 (1X4XB); Kat. II
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Kat. II
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR