Drukuj
Ochraniacze rąki, Hot Łapki
Dostawca: Funakoshi Co.
Hot Hand
112-5071EA 274 PLN
112-5071 112-1983 112-1984 112-5072 112-5070
Ochraniacze rąki, Hot Łapki
Chwytaki ochronne/Hot łapki
Łapki wykonane z elastycznego elastomeru silikonowego mogą być stosowane do przenoszenia gorących lub zimnych przedmiotów na krótkich odcinkach. Kształt chroni tylko wnętrze dłoni, zapewniając dobrą czułość. Kciuk musi być umieszczony w jednym z dwóch otworów, a reszta palców w pozostałym otworze dla dobrego efektu chwytania.
  • Zakres temperatur: od -60 do +230 ° C
  • Czyścić wodą z mydłem i przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od wilgoci i światła
  • Pomagają w chwytaniu zapewniając przy tym dobry kontakt
Certyfikaty: EN 407, EN 511; Kat. II