Drukuj
Rękawice odporne na zimno Cryo-Gloves®
Dostawca: TEMPSHIELD
EBL EBLWP EBM EBMWP EBXL EBXLWP MAL MALWP MAM MAMWP MAS MASWP MAXL MAXLWP SHL SHLWP SHM SHMWP SHS SHXL SHXLWP WRL WRLWP WRM WRMWP WRS WRSWP WRXL WRXLWP SHSWP EBSWP EBS MAXXLWP
112-2700EA 1210 PLN
112-2700 112-2701 112-2702 112-2703 112-2704 112-9000 112-0343 112-2706 112-2707 112-2708 112-2709 112-9001 112-2710 112-2711 112-2712 112-2713 112-2714 112-2715 112-0530 112-2716 112-2717 112-2718 112-2719 112-2720 112-2721 112-2722 112-2723 112-9002 112-2724 112-0531 112-0529 112-0528 TEMPMAXXLWP
Rękawice odporne na zimno Cryo-Gloves®
Rękawice
Rękawice chronią dłonie i ramiona przed zagrożeniami w pracy w ultra-zimnych temperaturach do –196 °C. Lekkie, oddychające i wygodne, zapewniają one ochronę przed rozpryskami cieczy i temperaturami kriogenicznymi, ale nie są bezpieczne w przypadku zanurzenia w cieczy kriogenicznych.
  • Provide warmth while retaining flexibility even after prolonged exposure to cryogenic atmospheres
  • Cryo-Gloves® allow sufficient dexterity to handle small objects and controls
  • Inner cuffs (except for the wrist length models) contain a single layer of insulation material, a scrim backing and a nylon taffeta lining
  • Wrist length models feature a knitted cuff, all other models feature a gauntlet cuff
  • Sewn construction
Cryo-Gloves® dostępne w trzech konfiguracjach:
Wodoodporne: Rękawice te składają się z zewnętrznej powłoki nylonowej Taslan® i wodoodpornej oddychającej membrany na wewnętrznej powierzchni rękawicy, wewnętrzna izolacjia składa się z trzech warstw (nie tkany syntetyczny materiał izolacyjny + materiały wyściółki).
Waterproof: These gloves have the same construction as the water-resistant gloves but additionally feature a seamless, breathable, waterproof lining.
Industrial: A rugged, abrasion resistant outer shell and a thin, seamless 100% waterproof liner provide extra protection from cryogenic splashes and an excellent grip for heavy-duty applications.
EN 388, EN 511, Kat. III
Certyfikaty: EN 388, EN 511, Kat. III