Drukuj
Rękawice przemysłowe Perfect Poly® White
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232255/10 2232255/6 2232255/7 2232255/9 2232255/8
DALL2232255/10EA 0 PLN
DALL2232255/10 DALL2232255/6 DALL2232255/7 DALL2232255/9 DALL2232255/8
Rękawice przemysłowe Perfect Poly® White
Rękawice
Dziane rękawiczki wykonane z lekkiego, białego poliamidu z powłoką PU. Nadaje się do obchodzenia się z drobnymi produktami w suchym lub lekko tłustym lub zabrudzonym otoczeniu.
  • Powłoka poliuretanowa na dłoni i opuszkach palców
  • Wyjątkowa zręczność
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Bez mechacenia: Nadaje się do precyzyjnej pracy
  • Posiada certyfikat „bez silikonu”, aby zapewnić ich stosowanie w środowisku malarskim
Typowe zastosowania obejmują: Montaż w branży motoryzacyjnej, logistyka (operatorzy wózków widłowych) i sortowanie części.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3131X); Kat. II