Drukuj
Rękawice antyprzepięciowe, Whizard™
Dostawca: WELLS LAMONT
M281L M281M M281S M281XL
112-1195EA 758 PLN
112-1195 112-1196 112-1197 112-6365
Rękawice antyprzepięciowe, Whizard™
Rękawice
Great for use as a cut-resistant cleanroom glove liner.
  • Highly reusable
  • Made in USA
Certyfikaty: ANSI A4, level C cut resistance. Category III for particulates.