Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Dostawca: Ansell
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 78.5 PLN
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Rękawice
Rękawice neoprenowe o wyjątkowej elastyczności, oferują zwiększoną ochronę przed szeroką gamą chemikaliów. Rękawice są w 100% odporne na działanie cieczy i mają miękką, elastyczną dzianinową wkładkę bez szwów w obszarze roboczym oraz dodatkową ochronę przedramion.
  • Doskonała mobilność i wrażliwość palców
  • Doskonała przyczepność na mokrych i śliskich materiałach
  • Niezwykle wygodna w noszeniu. Osłania rękę, wchłania pot i zapobiega zadrapaniom.
  • Bezpieczniejsza obsługa i mniejsze zmęczenie dłoni oznaczają większą wydajność
Typical applications include: Equipment repair & maintenance; filling, blending and charging of raw materials; transferring liquids and solids; loading and unloading of process equipment; cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Kat. III