Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, UltraNeo 341
Dostawca: MAPA
34341010 34341011 34341148 34341019
112-0669EA 157 PLN
112-0669 112-0670 112-0671 112-0672
Rękawice odporne chemicznie, UltraNeo 341
Rękawice
Rękawica neoprenowa posiada gładką, grubą powłokę gumową i zapewnia odporność chemiczną na kwasy i rozpuszczalniki alifatyczne.
  • Bardzo wygodna podszewka z wysokiej jakości bawełny
  • Dłuższy czas pracy przy ciężkiej pracy
  • Ochrona przedramienia dzięki długim mankietom
  • Wysoka wydajność mechaniczna
Thickness: 1,45 mm
Colour: Black
EN 388 (3221), EN 374 (ACJKL), EN 407 (X1XXXX); Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX); Kat. III