Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Dostawca: Ansell
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 55.8 PLN
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Rękawice
Te mocne nitrylowe rękawiczki wielokrotnego użytku mają podszewkę ze 100% bawełny oraz teksturowaną dłoń i palce. Zapewniają doskonałą odporność na ścieranie, przecięcia i zaczepy oraz pierwszorzędną ochronę chemiczną.
  • Doskonała przyczepność na mokro i na sucho
  • Oferują optymalną elastyczność, komfort i ochronę
  • Odporny na produkty petrochemiczne, alkohole, detergenty, tłuszcze i oleje oraz rozpuszczalniki
Idealne do stosowania w przetwórstwie chemicznym i przygotowaniu, wytwarzaniu metali, odtłuszczaniu oraz do zastosowań związanych z agrochemikaliami.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością