Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 87-900
Dostawca: Ansell
87-900/6.5-7 87-900/7.5-8 87-900/8.5-9 87-900/7
112-0305EA 0 PLN
112-0305 112-0306 112-0307 ANSE87-900/7
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 87-900
Rękawice
Heavyweight latex/neoprene gloves with pure cotton flock lining and embossed lozenge finish.
  • Niezawodna ochrona przed bardzo szerokim zakresem chemikaliów
  • Wysoka odporność na sole, detergenty i ketony
  • Doskonała przyczepność na mokro i na sucho
For chemical, electronic and aircraft industries.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III