Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, UltraNeo 382
Dostawca: MAPA
34382049 34382036 34382037 34382038 34382040
112-3382EA 1180 PLN
112-3382 112-4927 112-4928 112-4929 112-4926
Rękawice odporne chemicznie, UltraNeo 382
Rękawice
Te anatomicznie zaprojektowane, wodoodporne rękawice są wykonane z niebieskiego neoprenu na bawełnianej podszewce. Mają zakrzywione palce, wyprofilowaną dłoń i antypoślizgowe wykończenie dłoni i palców.
  • Dwie rękawiczki w jednym dla bezpieczniejszej ochrony chemicznej
  • Wypukły wzór zapewnia optymalną przyczepność
  • Wysoki komfort i izolacja termiczna dzięki bawełnianej podszewce
  • Dobra odporność mechaniczna
Length: 355 mm
Thickness: 0,9 mm
Colour: Blue
EN 374 (ACKL), EN 388 (2121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Kat. III; AQL 1,5