Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia i ciep?o, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Dostawca: Ansell
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 509 PLN
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Rękawice odporne na chemikalia i ciep?o, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Rękawice
Te rękawiczki łączą elastyczność i odporność chemiczną neoprenu z komfortem i odpornością na ciepło miękkiej wkładki termicznej. Zostały zaprojektowane w celu ochrony użytkowników w miejscach, w których występują zagrożenia termiczne i chemiczne.
  • Powłoka neoprenowa chroni przed szeroką gamą chemikaliów
  • Doskonałe właściwości mechaniczne i chemiczne (chroni przed tłuszczami i olejami)
  • Wygodna izolacyjna podwójna wyściółka zapewnia ochronę przed sporadycznym kontaktem z gorącymi powierzchniami do 180 ° C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Kat. III; AQL 1,0
Uwaga: Nie używać z otwartym płomieniem.