Drukuj
Acid resistant cleanroom gloves, neoprene/nitrile, Advantech 517
Dostawca: MAPA
34517038 34517036 34517037 34517039 34517030
112-0503EA 363 PLN
112-0503 112-0501 112-0502 112-0504 112-0500
Acid resistant cleanroom gloves, neoprene/nitrile, Advantech 517
Rękawice
Te bezpudrowe rękawice do pomieszczeń czystych są wykonane z mieszanki tri-polimerów (nitryl, neopren i kauczuk naturalny), która zapewnia doskonałą odporność i silną ochronę chemiczną przed dużą liczbą produktów chemicznych. Bez silikonu i parafiny.
  • Niezwykły komfort i trwałość, wyjątkowa odporność chemiczna i mechaniczna
  • Odporny na trawienie, kwasy i substancje żrące
  • Tłoczona tekstura zapewnia dobrą przyczepność mokrych i suchych przedmiotów
  • Szerokie mankiety umożliwiają podwójne noszenie rękawiczek
Nadaje się do użytku w clenroom klasa 100, ISO 5, M3.5.
Certyfikaty: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KST), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III; AQL 1,5; ASTM D130.
Sposób pakowania: 1 para/worek, 12 par/opakowanie