Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, Ultranitril 381
Dostawca: MAPA
34381010 34381011 34381017 34381018 34381019
112-1089EA 968 PLN
112-1089 112-0673 112-1090 112-1095 112-1096
Rękawice odporne chemicznie, Ultranitril 381
Rękawice
Te rękawice odporne na płyny są wykonane z zielonej nitrylowej gumy na podszewce z bawełnianej dzianiny. Posiadają zakrzywione palce i wyprofilowaną dłoń z antypoślizgowym wykończeniem w obszarze dłoni i palców. Gwarantowany brak silikonu.
  • Dwie rękawiczki w jednym dla bezpieczniejszej ochrony chemicznej
  • Wypukły wzór zapewniający optymalną przyczepność na mokrych częściach
  • Wygoda dla dłoni i izolacja termiczna dzięki bawełnianej podszewce
  • Zalecany dla osób uczulonych na białka kauczuku naturalnego
Idealny do użytku w laboratorium, przemyśle spożywczym, konserwacji maszyn lub chemicznej obsłudze.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX); Kat. III; AQL 1,5