Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® Solvex® 37-900
Dostawca: Ansell
37-900/10 37-900/11 37-900/7 37-900/8 37-900/9
112-0968EA 52.9 PLN
112-0968 112-0969 112-0970 112-0971 112-0972
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® Solvex® 37-900
Rękawice
Te rękawice z flokowanym bawełnianym wnętrzem mają specjalną powłokę nitrylową i teksturowane wykończenie zapewniające bezpieczny chwyt.
  • Density tested
  • Anatomical design, reduces hand fatigue
  • Sanitised/Actifresh: Contains fungicidal and bacteriostatic agent to maintain hand hygiene and protect against skin irritation
Idealny do stosowania w przetwórstwie chemicznym, produkcji półprzewodników i rolnictwie (obchodzenie się z pestycydami).
Thickness: 0,425 mm
Colour: Red
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0.065
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.