Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, AlphaTec® 02-100
Dostawca: Ansell
02-100/8 02-100/9 02-100/10 02-100/11 02-100/6 02-100/7
112-1009EA 82.9 PLN
112-1009 112-1010 112-1011 112-0944 112-0945 112-0946
Rękawice odporne na chemikalia, AlphaTec® 02-100
Rękawice
These LLDPE laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety.
  • Szerokie spektrum odporności
  • Kontrolowane w 100%: Każda rękawica jest indywidualnie testowana powietrzem pod ciśnieniem
  • Łatwe zakładanie i wygodne w noszeniu
Idealny do stosowania w laboratoriach, w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i przemyśle farmaceutycznym, środowisku czystym lub przemyśle chemicznym.
Ideal for use in Life Sciences, metal fabrication and chemical industries.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III, AQL 0,065