Drukuj
Rękawice do czyszczenia, tripolimerowe wyko?czenie, Trilites 994
Dostawca: MAPA
34994426 34994427 34994428 34994429
112-0755EA 215 PLN
112-0755 112-0756 112-0757 112-0758
Rękawice do czyszczenia, tripolimerowe wyko?czenie, Trilites 994
Rękawice
Te oburęczne, odporne na płyny rękawice z ściągaczami na mankietach są stworzone z naturalnej gumy lateksowej, neoprenu i nitrylu mieszanka.
  • Bezpudrowe, teksturowane końcówki palców
  • Zapewniają trwałość, wygodę, odporność na rozdarcie i ochronę przed rozpryskami chemicznymi
  • Niska liczba cząstek utrzymywana w zamkniętych plastikowych torebkach
  • Poziom białek lateksu kauczuku naturalnego poniżej poziomu detekcji (test Lowry'ego) zmniejsza ryzyko uczulenia
  • Zwijana krawędź mankietu zapobiega rozdzieraniu podczas zakładania, a rękawica spływa po dłoni
Idealny do pracy na sucho i ochrony przed zachlapaniem w kontrolowanych warunkach.
Length: 255 mm
Thickness: 0,15 mm
Colour: Purple
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Kat. III; AQL 1,5.
Sposób pakowania: 100 rękawic w opakowaniu.