Drukuj
Rękawice diagnostyczne, neoprenowe, Micro-Touch® Affinity™
Dostawca: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
553355 553354 553353 553352
112-1828EA 175 PLN
112-1828 112-1827 112-1826 112-1825
Rękawice diagnostyczne, neoprenowe, Micro-Touch® Affinity™
Rękawice
Te rękawiczki są przeznaczone do noszenia na obu rękach i są wolne od białek lateksowych, zapewniając doskonałą ochronę przed alergiami typu I dla personelu medycznego i pacjentów. Są one wyposażone w zawinięty mankiet i teksturowane opuszki palców, zapewniając bezpieczny chwyt nawet w wilgotnych warunkach.
  • Niesterylne, bezpudrowe, teksturowane opuszki palców
  • Wewnętrzna powłoka z poliakrylanu ułatwia zakładanie
  • Wyjątkowa elastyczność i wydłużenie zapewniają poziom komfortu porównywalny z lateksem
  • Wysoka odporność na szeroki zakres chemikaliów
  • Lepsza odporność na przebicie niż rękawice lateksowe
Ideal for sustained, high-risk examination procedures. Also tested for use with chemotherapy drugs.
Certyfikaty: EN 455 Part 1, EN 455 Part 3; Cat. III; AQL 1,5