Drukuj
Rękawice neoprenowe, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Dostawca: Ansell
25-101/6.5-7 25-101/7.5-8 25-101/8.5-9 25-101/9.5-10 25-201/6.5-7 25-201/7.5-8 25-201/9.5-10 25-201/8.5-9
112-0027EA 178 PLN
112-0027 112-0028 112-0029 112-0030 112-0031 112-0032 112-0034 112-0033
Rękawice neoprenowe, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Rękawice
Te jednorazowe rękawiczki neoprenowe z zawiniętymi mankietami zapewniają doskonałą odporność na kwasy i zasady.
  • Zapobiega alergiom typu I i reakcjom skórnym, bez plastyfikatorów
  • Doskonały komfort, podobny do lateksu
  • Wewnętrzna powłoka poliuretanowa zapewnia łatwe zakładanie
  • Teksturowane opuszki palców zapewniają pewny chwyt zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach
  • Kolor zielony dla łatwej identyfikacji
Idealny do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.
Length: 240 or 290 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Green
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5.