Drukuj
Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-401
Dostawca: Ansell
93-401/10-10.5 93-401/6-6.5 93-401/7-7.5 93-401/8-8.5 93-401/9-9.5 93-401/5-5.5
112-3478EA 2140 PLN
112-3478 112-3479 112-3480 112-3481 112-3482 ANSE93-401/5-5.5
Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-401
Rękawice
Te oburęczne, bezsilikonowe rękawice spełniają wymagania przemysłu wytwarzania urządzeń elektronicznych i biotechnologii.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców
  • Produkowane w kontrolowanym środowisku wolnym od proszków
  • Bez protein lateksowych, zapobiegając ryzyku alergii
  • Doskonała odporność na przebicie i chemikalia
  • Optymalne właściwości elektryczne
Przystosowane do użytku w Klasie 100, ISO 5, lub cleanroomach M3.5
Czystość : <400 cząstek/cm²
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Sposób pakowania: 50 rękawiczek w woreczku wewnętrznym, 2 woreczki wewnętrzne w zbiorczym worku polietylenowym, 10 zbiorczych woreczków polietylenowych w worku wewnętrznym (1000 rękawiczek).